Imprimer
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4843-1G B4843-5G
TCIAB4843-1GEA 39.6 EUR
TCIAB4843-1G TCIAB4843-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Numéro MDL: MFCD07787468
Numéro CAS: 320-31-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C