Imprimer
1,3-Butadiène ∼13% ∼2 mol/L dans le THF
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Buta-1,3-diene
B4835-100ML B4835-500ML
TCIAB4835-100MLEA 40.7 EUR
TCIAB4835-100ML TCIAB4835-500ML
1,3-Butadiène ∼13% ∼2 mol/L dans le THF
1,3-Butadiène
Formule: C₄H₆
MW: 54.09 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008659
Numéro CAS: 106-99-0
EINECS: 203-450-8
ONU: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01509
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 13.0 to 15.0 w/w%