Imprimer
2-Bromo-α,α,α,6-tétrafluorotoluène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-6-fluorobenzotrifluoride
B4833-1G B4833-5G
TCIAB4833-1GEA 30.8 EUR
TCIAB4833-1G TCIAB4833-5G
2-Bromo-α,α,α,6-tétrafluorotoluène ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-α,α,α,6-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631569
Numéro CAS: 261951-85-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %