Imprimer
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Bromo-4-chloroindoxyl acetate, 5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl acetate, BCDA, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate, 3-Acetoxy-4-chloro-5-bromoindole
B4830-50MG B4830-200MG
TCIAB4830-50MGEA 47.3 EUR
TCIAB4830-50MG TCIAB4830-200MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate ≥98.0% (par HPLC)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate
Formule: C₁₀H₇BrClNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037932
Numéro CAS: 3252-36-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %