Imprimer
Undécanoate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Undecanoic acid methyl ester, Undecylic acid methyl ester
L05939.06 L05939.14
L05939.06EA 36.5 EUR
L05939.06 L05939.14
Undécanoate de méthyle ≥99%
Undécanoate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 1731-86-8 Molecular Formula: CH3(CH2)9CO2CH3 Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.4290 Melting Point: -10° Boiling Point: 246-248° Beilstein Reference: 1762129 MDL No.: MFCD00008957
Formule: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200.32 g/mol
Point d'ébullition: 246…248 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.871
Point d'éclair: 109 °C (228 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008957
Numéro CAS: 1731-86-8
EINECS: 217-053-2