Imprimer
1-Benzhydrylazetidin-3-one ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4799-1G B4799-5G
TCIAB4799-1GEA 28.6 EUR
TCIAB4799-1G TCIAB4799-5G
1-Benzhydrylazetidin-3-one ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
1-Benzhydrylazetidin-3-one
Formule: C₁₆H₁₅NO
Numéro MDL: MFCD00964539
Numéro CAS: 40320-60-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 76.0 to 81.0 deg-C