Imprimer
1,3-Bis(4-bromophenyl)-2-propanone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4791-200MG B4791-1G
TCIAB4791-200MGEA 47.3 EUR
TCIAB4791-200MG TCIAB4791-1G
1,3-Bis(4-bromophenyl)-2-propanone ≥99.0% (par GC)
1,3-Bis(4-bromophenyl)-2-propanone
Formule: C₁₅H₁₂Br₂O
Numéro MDL: MFCD03843365
Numéro CAS: 54523-47-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81c975cbacb0de83b0dba082cda64594214ceadf&vid=1173a584baf02ce5eb871a4054267566d4e14fca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C