Imprimer
(R)-1-tert-Butyl-2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-proline methyll ester, Boc-D-Pro-OMe, N-Boc-D-proline methyll ester, N-Boc-D-proline methyl ester
B4787-1G B4787-5G
TCIAB4787-1GEA 18.7 EUR
TCIAB4787-1G TCIAB4787-5G
(R)-1-tert-Butyl-2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)
(R)-1-tert-Butyl-2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00190828
Numéro CAS: 73323-65-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +64.0 to +67.0 deg (C=1,MeOH)