Imprimer
2-Bromophenyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromophenyl triflate, Trifluoromethanesulphonic acid 2-Bromophenyl ester
B4777-1G B4777-5G
TCIAB4777-1GEA 85.8 EUR
TCIAB4777-1G TCIAB4777-5G
2-Bromophenyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par GC)
2-Bromophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₄BrF₃O₃S
MW: 305.07 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Numéro MDL: MFCD18379777
Numéro CAS: 129112-25-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %