Imprimer
4-Bromophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4771-1G B4771-5G
TCIAB4771-1GEA 29.7 EUR
TCIAB4771-1G TCIAB4771-5G
4-Bromophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
4-Bromophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BBrO₂
Numéro MDL: MFCD11110553
Numéro CAS: 68716-49-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C