Imprimer
3,5-Bis(trifluorométhyl)pyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)pyrazole
B4762-1G B4762-5G
TCIAB4762-1GEA 46.2 EUR
TCIAB4762-1G TCIAB4762-5G
3,5-Bis(trifluorométhyl)pyrazole ≥98.0% (par GC)
3,5-Bis(trifluorométhyl)pyrazole
Formule: C₅H₂F₆N₂
MW: 204.07 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Numéro MDL: MFCD00153672
Numéro CAS: 14704-41-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C