Imprimer
2-Bromo-4-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4760-1G B4760-5G
TCIAB4760-1GEA 50.6 EUR
TCIAB4760-1G TCIAB4760-5G
2-Bromo-4-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD09260909
Numéro CAS: 357927-50-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %