Imprimer
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Boc-4-(tosyloxymethyl)piperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(tosyloxymethyl)piperidine, tert-Butyl 4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-[(p-toluenesulphonyloxy)methyl]piperidine
B4759-5G B4759-25G
TCIAB4759-5GEA 57.2 EUR
TCIAB4759-5G TCIAB4759-25G
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate ≥98.0% (sur base azote total)
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₈H₂₇NO₅S
Numéro MDL: MFCD05864740
Numéro CAS: 166815-96-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C