Imprimer
2-bromo-1-(o-tolyl)ethanone ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1-(o-tolyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2'-methylacetophenone
B4750-200MG B4750-1G
TCIAB4750-200MGEA 27.5 EUR
TCIAB4750-200MG TCIAB4750-1G
2-bromo-1-(o-tolyl)ethanone ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
Formule: C₉H₉BrO
Point d'ébullition: 83°C
Numéro MDL: MFCD04038955
Numéro CAS: 51012-65-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %