Imprimer
Acide 5-bromo-2-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4741-1G B4741-5G
TCIAB4741-1GEA 26.4 EUR
TCIAB4741-1G TCIAB4741-5G
Acide 5-bromo-2-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-bromo-2-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231.05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00093713
Numéro CAS: 2476-35-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C