Imprimer
Basic Violet 8
Fournisseur: TCI
B4731-5G B4731-25G
TCIAB4731-5GEA 19.8 EUR
TCIAB4731-5G TCIAB4731-25G
Basic Violet 8
Basic Violet 8
Numéro CAS: 8004-94-2
EINECS: 232-332-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 540.0 to 550.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 800 (H2O, 540.0 to 550.0 nm)
Drying loss max. 10.0 %