3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B4726-1G
B4726-5G
TCIAB4726-1GEA
33
EUR
TCIAB4726-1G
TCIAB4726-5G
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule:
C₁₁H₁₅BO₄ Point de fusion: 102°C |
Numéro MDL:
MFCD01630855 Numéro CAS: 220210-56-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 109.0 % |