Imprimer
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-((Benzyloxy)carbonyl)phenyl)boronic acid, 4-Benzyloxycarbonylphenylboronic acid, 4-Carbobenzoxybenzeneboronic acid, 4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Carbobenzoxyphenylboronic acid, 4-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid
B4725-1G B4725-5G
TCIAB4725-1GEA 109 EUR
TCIAB4725-1G TCIAB4725-5G
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid
Formule: C₁₄H₁₃BO₄
MW: 256.06 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179442
Numéro CAS: 184000-11-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %