Imprimer
4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanol ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-Hydroxycyclohexyl)carbamic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl (4-Hydroxycyclohexyl)carbamate, 4-(Boc-amino)cyclohexanol
B4714-1G B4714-5G
TCIAB4714-1GEA 19.8 EUR
TCIAB4714-1G TCIAB4714-5G
4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanol ≥98.0% (par GC, azote total)
4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanol
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215.29 g/mol
Numéro MDL: MFCD06658349
Numéro CAS: 224309-64-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C