Imprimer
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Carbonic acid bis(2,2,2-trifluoroethyl) ester
B4703-5G B4703-25G
TCIAB4703-5GEA 67.1 EUR
TCIAB4703-5G TCIAB4703-25G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate ≥98.0% (par GC)
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Formule: C₅H₄F₆O₃
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD11857845
Numéro CAS: 1513-87-7
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %