Imprimer
4-Bromo-3-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B4691-1G B4691-5G
TCIAB4691-1GEA 48.4 EUR
TCIAB4691-1G TCIAB4691-5G
4-Bromo-3-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-3-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃N
MW: 250.02 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095347
Numéro CAS: 1735-53-1
ONU: 3439
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C