Imprimer
Bis(NHS)PEG₉
Fournisseur: TCI
B4688-25MG B4688-100MG
TCIAB4688-25MGEA 108 EUR
TCIAB4688-25MG TCIAB4688-100MG
Bis(NHS)PEG₉
Bis(NHS)PEG9
Formule: C₃₀H₄₈N₂O₁₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11041131
Numéro CAS: 1008402-79-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a90e9caab5c94c18988372f602d37bbc9a779728&vid=2d063f7bbbea433b5171186c9244f23b8abb348d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Elemental analysis (Nitrogen) 3.70 to 4.20 %