Imprimer
Acide (3-bromo-4-méthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid, 2-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
B4677-1G B4677-5G
TCIAB4677-1GEA 47.3 EUR
TCIAB4677-1G TCIAB4677-5G
Acide (3-bromo-4-méthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (3-bromo-4-méthoxyphényl)acétique
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245.07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017538
Numéro CAS: 774-81-2
ONU: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C