Imprimer
3-Bromo-2-hydroxy-5-nitropyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-5-nitro-2(1H)-pyridinone, 3-Bromo-5-nitro-2-pyridinol, 3-Bromo-5-nitro-2-pyridone
B4672-5G B4672-25G
TCIAB4672-5GEA 45.1 EUR
TCIAB4672-5G TCIAB4672-25G
3-Bromo-2-hydroxy-5-nitropyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-2-hydroxy-5-nitropyridine
Formule: C5H3BrN2O3
Numéro MDL: MFCD03840431
Numéro CAS: 15862-33-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 214.0 to 218.0 deg-C