Imprimer
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Boc-4-(6-amino-3-pyridyl)piperazine, tert-Butyl 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-(6-amino-3-pyridyl)piperazine, 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester
B4669-200MG B4669-1G
TCIAB4669-200MGEA 47.3 EUR
TCIAB4669-200MG TCIAB4669-1G
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₄
Numéro MDL: MFCD11594962
Numéro CAS: 571188-59-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C