9,9-Bis(4-glycidyloxy-3-methylphenyl)fluorene ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
9,9-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)fluorene Diglycidyl ether
B4666-1G
B4666-5G
TCIAB4666-1GEA
116
EUR
TCIAB4666-1G
TCIAB4666-5G
9,9-Bis(4-glycidyloxy-3-methylphenyl)fluorene ≥97.0% (par HPLC)
9,9-Bis(4-glycidyloxy-3-methylphenyl)fluorene
Formule:
C₃₃H₃₀O₄ |
Numéro MDL:
MFCD22494984 Numéro CAS: 114205-89-9 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |