Imprimer
Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B4664-1G B4664-5G
TCIAB4664-1GEA 99 EUR
TCIAB4664-1G TCIAB4664-5G
Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)amine
Formule: C₃₀H₂₇N
Numéro MDL: MFCD23135317
Numéro CAS: 500717-23-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C