Imprimer
4-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4661-200MG B4661-1G
TCIAB4661-200MGEA 24.2 EUR
TCIAB4661-200MG TCIAB4661-1G
4-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
Formule: C₁₅H₁₃Br
Numéro MDL: MFCD23099415
Numéro CAS: 942615-32-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %