Imprimer
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4657-1G B4657-5G
TCIAB4657-1GEA 17.6 EUR
TCIAB4657-1G TCIAB4657-5G
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol ≥98.0% (par GC)
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol
Formule: C₉H₁₁BrO
Point d'ébullition: 162°C
Numéro MDL: MFCD09028724
Numéro CAS: 25574-11-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %