Imprimer
2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4654-1G B4654-5G
TCIAB4654-1GEA 38.5 EUR
TCIAB4654-1G TCIAB4654-5G
2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole ≥97.0% (par GC)
2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole
Formule: C₉H₁₇NSSi
Numéro MDL: MFCD10699169
Numéro CAS: 137382-38-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %