Imprimer
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid
B4639-1G B4639-5G
TCIAB4639-1GEA 30.8 EUR
TCIAB4639-1G TCIAB4639-5G
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₂BFO₃
Numéro MDL: MFCD00994627
Numéro CAS: 133057-83-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %