Imprimer
4-Benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid, (4-(Benzyloxy)-2-fluorophenyl)boronic acid
B4638-200MG B4638-1G
TCIAB4638-200MGEA 27.5 EUR
TCIAB4638-200MG TCIAB4638-1G
4-Benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₂BFO₃
Numéro MDL: MFCD02093064
Numéro CAS: 166744-78-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %