Imprimer
4-Bromo-1H-indazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4631-1G B4631-5G
TCIAB4631-1GEA 36.3 EUR
TCIAB4631-1G TCIAB4631-5G
4-Bromo-1H-indazole ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₅BrN₂
Numéro MDL: MFCD05664001
Numéro CAS: 186407-74-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C