Imprimer
Boc-Asp-OtBu ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-Asp-OtBu, N-Boc-L-aspartic acid 1-tert-Butyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic acid 1-tert-Butyl ester, 1-tert-Butyl N-Boc-L-aspartate, 1-tert-Butyl N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartate, N-Boc-L-aspartic acid 1-tert-butyl ester
B4618-1G B4618-5G
TCIAB4618-1GEA 41.8 EUR
TCIAB4618-1G TCIAB4618-5G
Boc-Asp-OtBu ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Boc-Asp-OtBu
Formule: C₁₃H₂₃NO₆
MW: 289.328 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038272
Numéro CAS: 34582-32-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 % (Exclude toluene)
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 101.0 to 106.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -25.0 deg (C=1.5, MeOH)