Imprimer
1,3-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B4611-1G B4611-5G
TCIAB4611-1GEA 49.5 EUR
TCIAB4611-1G TCIAB4611-5G
1,3-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea ≥97.0% (par HPLC, azote total)
1,3-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Formule: C₁₅H₁₀F₆N₂S
Numéro MDL: MFCD18191886
Numéro CAS: 1744-07-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C