Imprimer
4,4'-Bis(dodecyloxy)-3-methylazobenzene ≥93.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B4598-500MG B4598-5G
TCIAB4598-500MGEA 105 EUR
TCIAB4598-500MG TCIAB4598-5G
4,4'-Bis(dodecyloxy)-3-methylazobenzene ≥93.0% (par HPLC)
4,4'-Bis(dodecyloxy)-3-methylazobenzene
Formule: C₃₇H₆₀N₂O₂
MW: 564.90 g/mol
Numéro CAS: 1440509-01-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5996d256b1257d1c137ef13af9a08ba6eee65643&vid=5996d256b1257d1c137ef13af9a08ba6eee65643&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.50 to 5.50 %