Imprimer
4,4'-Bis(decyloxy)-3-methylazobenzene ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B4597-500MG B4597-5G
TCIAB4597-500MGEA 118 EUR
TCIAB4597-500MG TCIAB4597-5G
4,4'-Bis(decyloxy)-3-methylazobenzene ≥95.0% (par HPLC)
4,4'-Bis(decyloxy)-3-methylazobenzene
Formule: C₃₃H₅₂N₂O₂
Numéro CAS: 1627844-78-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8953752b6c68bc001e4ab02de114f9429de6eec&vid=d8953752b6c68bc001e4ab02de114f9429de6eec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.20 to 6.20 %