Imprimer
4-Bromothiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4594-1G B4594-5G
TCIAB4594-1GEA 49.5 EUR
TCIAB4594-1G TCIAB4594-5G
4-Bromothiazole ≥98.0% (par GC)
4-Bromothiazole
Formule: C₃H₂BrNS
MW: 164.03 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD06657592
Numéro CAS: 34259-99-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %