Imprimer
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Benzyloxyphenylboronic acid, (2-(Benzyloxy)phenyl)boronic acid, 2-Benzyloxybenzeneboronic acid
B4590-1G B4590-5G
TCIAB4590-1GEA 30.8 EUR
TCIAB4590-1G TCIAB4590-5G
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₃BO₃
MW: 228.06 g/mol
Point de fusion: 110°C
Numéro MDL: MFCD01632206
Numéro CAS: 190661-29-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %