Imprimer
Butylétain trichlorure ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: n-Butyltin trichloride, Trichlorobutylstannane
B4575-25G B4575-100G
TCIAB4575-25GEA 34.1 EUR
TCIAB4575-25G TCIAB4575-100G
Butylétain trichlorure ≥98.0% (par GC)
Butylétain trichlorure
Formule: C₄H₉Cl₃Sn
MW: 282.18 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Point de fusion: –63°C
Densité: 1.71
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00000515
Numéro CAS: 1118-46-3
EINECS: 214-263-6
ONU: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %