Benzylamine Hydroiodide, faible teneur en eau ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B4566-1G
B4566-5G
TCIAB4566-1GEA
69.3
EUR
TCIAB4566-1G
TCIAB4566-5G
Benzylamine Hydroiodide, faible teneur en eau ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Benzylamine hydroiodide
Formule:
C₇H₉N MW: 235.07 g/mol |
Numéro CAS:
45579-91-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 176.0 to 180.0 deg-C |
Water | max. 100 ppm |