Imprimer
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)thiourea ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
B4559-1G B4559-5G
TCIAB4559-1GEA 154 EUR
TCIAB4559-1G TCIAB4559-5G
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)thiourea ≥98.0% (sur base azote total)
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)thiourea
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₄S
Numéro MDL: MFCD03093917
Numéro CAS: 145013-05-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %