Imprimer
2-Boc-aminothiazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Boc-Aminothiazole-5-carboxylic acid, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)thiazole-5-carboxylic acid, 2-(Boc-amino)thiazole-5-carboxylic acid
B4552-200MG B4552-1G
TCIAB4552-200MGEA 94.6 EUR
TCIAB4552-200MG TCIAB4552-1G
2-Boc-aminothiazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Boc-aminothiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₂N₂O₄S
MW: 244.2676 g/mol
Numéro MDL: MFCD06796614
Numéro CAS: 302964-02-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %