Imprimer
2,5-Bis(4-bromophenyl)-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4547-1G B4547-5G
TCIAB4547-1GEA 168 EUR
TCIAB4547-1G TCIAB4547-5G
2,5-Bis(4-bromophenyl)-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole ≥95.0% (par GC)
2,5-Bis(4-bromophenyl)-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole
Formule: C₃₀H₂₄Br₂Si
Numéro CAS: 866769-99-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f4c7ecb9da5ebfcca6fb5c6d376309d0468568b&vid=0f4c7ecb9da5ebfcca6fb5c6d376309d0468568b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 222.0 to 226.0 deg-C