Imprimer
7-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4545-1G B4545-5G
TCIAB4545-1GEA 41.8 EUR
TCIAB4545-1G TCIAB4545-5G
7-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥95.0% (par GC)
7-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₀H₉BrO
Point d'ébullition: 157°C
Numéro MDL: MFCD02179287
Numéro CAS: 32281-97-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C