Imprimer
Boc-Glu-OtBu ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamic Acid 1-tert-Butyl Ester, N-Boc-L-glutamic Acid 1-tert-Butyl Ester, 1-tert-Butyl N-Boc-L-glutamate, Boc-Glu-OtBu
B4534-5G B4534-25G
TCIAB4534-5GEA 72.6 EUR
TCIAB4534-5G TCIAB4534-25G
Boc-Glu-OtBu ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Boc-Glu-OtBu
Formule: C₁₄H₂₅NO₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00038273
Numéro CAS: 24277-39-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -32.0 to -37.0 deg (C=0.6,MeOH)