Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4533-5G B4533-25G
TCIAB4533-5GEA 60.5 EUR
TCIAB4533-5G TCIAB4533-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Numéro MDL: MFCD03412186
Numéro CAS: 328-67-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C