Imprimer
1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B4529-1G B4529-5G
TCIAB4529-1GEA 78.1 EUR
TCIAB4529-1G TCIAB4529-5G
1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea
Formule: C₁₃H₁₀Cl₂N₂O
Numéro MDL: MFCD00018541
Numéro CAS: 1219-99-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %