Imprimer
2-Bromophenyl p-Toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Toluenesulphonic acid 2-Bromophenyl ester, 2-Bromophenyl Tosylate
B4528-1G B4528-5G
TCIAB4528-1GEA 41.8 EUR
TCIAB4528-1G TCIAB4528-5G
2-Bromophenyl p-Toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)
2-Bromophenyl p-Toluenesulphonate
Formule: C₁₃H₁₁BrO₃S
MW: 327.19 g/mol
Numéro MDL: MFCD19707445
Numéro CAS: 84672-48-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C