Imprimer
5-Bromo-6-hydroxy-1,3-benzodioxole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4526-1G B4526-5G
TCIAB4526-1GEA 217 EUR
TCIAB4526-1G TCIAB4526-5G
5-Bromo-6-hydroxy-1,3-benzodioxole ≥98.0% (par HPLC)
5-Bromo-6-hydroxy-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅BrO₃
Numéro MDL: MFCD21364431
Numéro CAS: 6941-70-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C